Få mere at vide
4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265954
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265954 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10377823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52401CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 851048-51-6
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD09025874
InChI nøgle MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
IUPAC navn 4-(oxan-4-yloxy)benzoesyre
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%