Få mere at vide
4-(tetrahydropyran-4-yloxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772394
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772394 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10435305 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772394 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 917483-71-7
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD09064968
InChI nøgle CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 4-oxan-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 4-oxan-4-yl oxy aniline, 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-pyran-4-yloxy-phenylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine
PubChem CID 24229526
IUPAC navn 4-(oxan-4-yloxy)anilin
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%