missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-1-butene, TRC

Artikelnummer. 30455883
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455883 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3100551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-1-butene
CAS 59574-65-1
Molekylær formel C9H16O2
Mængde 1 g
Synonym 2-(3-Butenyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(3-Buten-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, NSC 266086
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h2,9H,1,3-8H2
SMIL C=CCCOC1CCCCO1
IUPAC navn 2-but-3-enoxyoxane
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Formel vægt 156.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.