Få mere at vide
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-1-butene |
| CAS | 59574-65-1 |
| Molekylær formel | C9H16O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(3-Butenyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(3-Buten-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, NSC 266086 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h2,9H,1,3-8H2 |
| SMIL | C=CCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-but-3-enoxyoxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.115 |