Få mere at vide
4-tert-Pentylcyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 11485223
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485223 50 g 50g
11495223 250 g 250g
11475223 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12832.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16587-71-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Det finder sin anvendelse som et maskeringsmiddel og et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse
som et maskeringsmiddel og et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16587-71-6
Molekylær formel C11H20O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
MDL nummer MFCD00013798
InChI nøgle DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone
PubChem CID 27941
IUPAC navn 4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-on
SMIL CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Pentylcyclohexanone
Tæthed 0.92
Kogepunkt 124°C to 125°C (16 mmHg)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 50 g
Beilstein 2240475
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 168.28
Procent renhed 97%