Få mere at vide
4-tert-Octylphenol-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Octylphenol D2 (3,5-phenyl D2) |
| CAS | 1173021-20-9 |
| Molekylær formel | C14 D2 H20 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, 3,5-d2-phenol, 4-tert-Octylphenol D2 (3,5-phenyl D2), 4-tert-Octylphenol-3,5-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15 H,10H2,1-5H3/i6D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1cc(O)cc([2 H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3,5-dideuterio-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.3362 |
| Formel vægt | 208.1796 g/mol |
| Vis mere |