missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-tert-Octylphenol-13C6, TRC

Artikelnummer. 17931715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931715 10 mg
17973605 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO29378210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173020-24-0
Molekylær formel 13C6 C8 H22 O
Molekylvægt (g/mol) 212.28
Synonym 4-tert-Octylphenol 13C6 (phenyl 13C6)
IUPAC navn 4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-tert-Octylphenol ring-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Formel vægt 212.1872
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.