Få mere at vide
4-tert-butylpyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17296836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17296836 100 g
17251136 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17296836 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161941000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3978-81-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3978-81-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
InChI nøgle YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-tert-butylpyridin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylpyridine
Tæthed 0.9230 g/mL
Kogepunkt 196.0°C to 197.0°C
Flammepunkt 63°C
Lineær formel (C5H4N)C(CH3)3
Mængde 100 g
Beilstein 20, 252
Specifik vægtfylde 0.923
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 6.9 g/l (20°C).
Formel vægt 135.22