Få mere at vide
4-tert-butylpyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251136 25 g
17296836 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251136 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161940250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3978-81-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3978-81-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
InChI nøgle YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-tert-butylpyridin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylpyridine
Tæthed 0.9230 g/mL
Kogepunkt 196.0°C to 197.0°C
Flammepunkt 63°C
Lineær formel (C5H4N)C(CH3)3
Mængde 25 g
Beilstein 20, 252
Specifik vægtfylde 0.923
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 6.9 g/l (20°C).
Formel vægt 135.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylpyridine