Få mere at vide
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether |
| CAS | 3101-60-8 |
| Molekylær formel | C13H18O2 |
| MDL nummer | MFCD00005136 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CC(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Procent renhed | 98% |