Få mere at vide
4-tert-butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30329572
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30329572 5 g
1 options
Artikelnummer. 30329572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6941055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert.-Butylphenol
CAS 98-54-4
Molekylær formel C10 H14 O
Mængde 5 g
Synonym Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-tert-butylphenol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045