missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Butylphenol-d9 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylphenol-d9 |
| CAS | 358730-87-7 |
| Molekylær formel | C10H5D9O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-phenol-d9, p-tert-butyl-phenoll-d9, 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | OC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.27 |
| Formel vægt | 159.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?