Få mere at vide
4-tert-butylphenethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylphenethyl alcohol |
| CAS | 5406-86-0 |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzeneethanol, 2-(4-tert-Butylphenyl)ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butylphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vægt | 178.1358 |