missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)bromobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)bromobenzene |
| CAS | 87736-74-1 |
| Molekylær formel | C13H21BrOSi |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromobenzyl dimethyl-tert-butylsilyl Ether, (4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane, 1-Bromo-4-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21BrOSi/c1-13(2,3)16(4,5)15-10-11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9H,10H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | (4-bromophenyl)methoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.29 |
| Formel vægt | 300.0545 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?