missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-5-(1,6-dihydroxyhexyl)-1,3-dibenzyl-2-imidazolidinone Benzyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30342370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69197010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-5-(1,6-dihydroxyhexyl)-1,3-dibenzyl-2-imidazolidinone Benzyl Ether
CAS 1796891-25-2
Molekylær formel C37H52N2O4Si
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C37H52N2O4Si/c1-37(2,3)44(4,5)43-29-33-35(34(40)24-16-9-17-25-42-28-32-22-14-8-15-23-32)39(27-31-20-12-7-13-21-31)36(41)38(33)26-30-18-10-6-11-19-30/h6-8,10-15,18-23,33-35,40H,9,16-17,24-29H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(O)CCCCCOCc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)C(=O)N1Cc4ccccc4
IUPAC navn 1,3-dibenzyl-4-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-(1-hydroxy-6-phenylmethoxyhexyl)imidazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 616.91
Formel vægt 616.3696
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.