Få mere at vide
4-tert-Butyldimethylsilyloxybenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butyldimethylsilyloxybenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 105460-59-1 |
| Molekylær formel | C15H24O3Si |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 4-tert-Butyldimethylsilyloxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O3Si/c1-15(2,3)19(5,6)18-13-9-7-12(8-10-13)11-14(16)17-4/h7-10H,11H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.43 |
| Formel vægt | 280.1495 |