Få mere at vide
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10234964 5 g Glasflaske 5g
10133104 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55145-45-4
Molekylær formel C12H24O2Si
Molekylvægt (g/mol) 228.41
MDL nummer MFCD06411307
InChI nøgle HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsiloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone meso form, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy cyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxycyclohexanone
PubChem CID 10609430
IUPAC navn 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxycyclohexan-1-on
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9090g/mL
Kogepunkt 85°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O=)C6H9OSi(CH3)2C(CH3)3
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.909
Formel vægt 228.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.