Få mere at vide
4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 2512202-83-2 |
| Molekylær formel | C14 H19 F6 N O Si |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2,5-bis(trifluormethyl)anilin. |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.383 |
| Formel vægt | 359.114 |