missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-tert-Butyldimethylsilyl-6-hydroxy Raloxifene, TRC

Artikelnummer. 30334858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334858 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691335250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-tert-Butyldimethylsilyl-6-hydroxy Raloxifene
CAS 174264-46-1
Molekylær formel C34 H41 N O4 S Si
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C34H41NO4SSi/c1-34(2,3)41(4,5)39-28-16-11-25(12-17-28)33-31(29-18-13-26(36)23-30(29)40-33)32(37)24-9-14-27(15-10-24)38-22-21-35-19-7-6-8-20-35/h9-18,23,36H,6-8,19-22H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
IUPAC navn [2-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]-6-hydroxy-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone
Molekylvægt (g/mol) 587.84
Formel vægt 587.2526
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.