missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Butyldimethylsilyl-5’-chloro-6’-oxo Simvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butyldimethylsilyl-5'-chloro-6'-oxo Simvastatin |
| CAS | 134395-20-3 |
| Molekylær formel | C31H51ClO6Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [1S-[1alpha,3alpha,4beta,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-2,2-Dimethyl-butanoic Acid 4-Chloro-8-[2-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]tetrahydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-1-naphthalenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H51ClO6Si/c1-11-31(7,8)29(35)37-25-14-18(2)28(32)23-17-24(33)19(3)22(27(23)25)13-12-20-15-21(16-26(34)36-20)38-39(9,10)30(4,5)6/h17-22,25,27-28H,11-16H2,1-10H3/t18-,19-,20-,21-,22+,25+,27-,28+/m1/s1 |
| SMIL | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)[C@H](Cl)C2=CC(=O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | [(1S,3R,4S,7R,8R,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-4-chloro-3,7-dimethyl-6-oxo-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 583.27 |
| Formel vægt | 582.3143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?