Få mere at vide
4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 97 %
Artikelnummer. 15431498
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431498 25 g 25g
15421498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55285.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.(2,0 g/L) (25 °C). Opløseligt i dichlormethan, ethylacetat, methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87184-99-4
Molekylær formel C10H24O2Si
Molekylvægt (g/mol) 204.39
MDL nummer MFCD04974070
InChI nøgle IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
IUPAC navn 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Tekniske data
Kogepunkt 63 °C til 66 °C (0,3 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Mængde 25 g
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Brydningsindeks 1.439
Tæthed 0.888
Lineær formel (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. (2,0g/L) (25 °C). Opløselig i dichlormethan, ethylacetat, methanol
Formel vægt 204.38
Procent renhed 97%