Få mere at vide
4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.(2,0 g/L) (25 °C). Opløseligt i dichlormethan, ethylacetat, methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
Lidt opløseligt i vand.(2,0 g/L) (25 °C). Opløseligt i dichlormethan, ethylacetat, methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 63 °C til 66 °C (0,3 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 105 °C (221 °F) |
| Brydningsindeks | 1.439 |
| Tæthed | 0.888 |
| Lineær formel | (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. (2,0g/L) (25 °C). Opløselig i dichlormethan, ethylacetat, methanol |
| Formel vægt | 204.38 |
| Procent renhed | 97% |