Få mere at vide
4-tert-Butylcyclohexylamin, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11397715
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397715 25 g 25g
11387715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02472.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5400-88-4
Molekylær formel C10H21N
Molekylvægt (g/mol) 155.29
MDL nummer MFCD00013763,MFCD20690546
InChI nøgle BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC navn 4-tert-butylcyclohexan-1-amin
SMIL CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcyclohexylamine
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.87
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.4662
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1523780
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 155.29
Procent renhed 97%