Få mere at vide
4-tert-Butylcyclohexylamin, 97%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 15595156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595156 5 mL 5ml
15505166 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595156 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5400-88-4
Molekylær formel C10H21N
Molekylvægt (g/mol) 155.29
MDL nummer MFCD00013763,MFCD20690546
InChI nøgle BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC navn 4-tert-butylcyclohexan-1-amin
SMIL CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcyclohexylamine
Tæthed 0.8700g/mL
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (samlet antal isomerer) (GC)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar.
Formel vægt 155.29
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcyclohexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.