Få mere at vide
4-tert-butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457487
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457487 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11457487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15612.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
4-tert-butylcyclohexanon bruges som parfumemiddel og i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tert-Butylcyclohexanon bruges som parfumemiddel og i kosmetik.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ethanol (0,5 g/10 ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-53-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00001642
InChI nøgle YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
IUPAC navn 4-tert-butylcyclohexan-1-on
SMIL CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcyclohexanone
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Tæthed 0.893
Kogepunkt 113°C to 116°C (20 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Mængde 100 g
Beilstein 507309
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ethanol (0.5g/10 mL). Insoluble in water.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%