Få mere at vide
4-tert-butylcyclohexanecarboxylsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11318065
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318065 25 g 25g
11308065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08248.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5451-55-8
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00042622
InChI nøgle QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
PubChem CID 136759
IUPAC navn 4-tert-butylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Navn note overvejende trans
Mængde 25 g
Beilstein 2043187
Formel vægt 184.28
Procent renhed ≥98%