Få mere at vide
4-tert-butylcyclohexanecarboxylsyre, overvejende trans, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid |
| Navn note | overvejende trans |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2043187 |
| Formel vægt | 184.28 |
| Procent renhed | ≥98% |