Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, TRC
Artikelnummer. 30333402
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30333402 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30333402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB810793250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcatechol
CAS 98-29-3
Molekylær formel C10 H14 O2
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994