Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, TRC
Artikelnummer. 30343555
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30343555 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30343555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8107932.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcatechol
CAS 98-29-3
Molekylær formel C10 H14 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-tert-butylbenzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994