Få mere at vide
4-tert-butylkatekol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylcatechol |
| CAS | 98-29-3 |
| Molekylær formel | C10 H14 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-tert-butylbenzen-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.0994 |