Få mere at vide
4-tert-Butylcalix[8]arene, 96%
Artikelnummer. 11479427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479427 1 g 1g
11489427 5 g 5g
11499427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21443.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68971-82-4 | C88H112O8 | 1297.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68971-82-4
Molekylær formel C88H112O8
Molekylvægt (g/mol) 1297.86
MDL nummer MFCD00075392
InChI nøgle OLZFZIXORGGLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 8 arene, p-t-butylcalix 8 arene, p-tert-butylcalix 8 arene, ncistruc1_000782, ncistruc2_001502, 3,3-dimethyl-2-epoxybutane, 4-tert-butyl calix 8 arene, octa-tert-butyl octahydroxy calix 8 arene
PubChem CID 434172
IUPAC navn 5,11,17,23,29,35,41,47-octa-tert-butylnonacyclo[43.3.1.13,7.19,1 ³,1¹⁵,¹⁹.1²¹,²⁵.1²⁷,³¹.1³³,³⁷.1³⁹,⁴³]hexapentaconta-1(49),3,5,7( 56).
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(CC6=C(O)C(CC7=C(O)C(CC8=C(O)C(CC9=C(O)C(C2)=CC(=C9)C(C)(C)C)=CC(=C8)C(C)(C)C)=CC(=C7)C(C)(C)C)=CC(=C6)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcalix[8]arene
Smeltepunkt 411°C to 412°C
Mængde 1 g
Beilstein 2612052
Formel vægt 1297.87
Procent renhed 96%