Få mere at vide
4-tert-butylcalix[6]aren, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313536 1 g 1g
11323536 5 g 5g
11333536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14473.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78092-53-2 | C66H84O6 | 973.392 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78092-53-2
Molekylær formel C66H84O6
Molekylvægt (g/mol) 973.392
MDL nummer MFCD00075464
InChI nøgle UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 6 arene, unii-b9og173dmy, b9og173dmy, 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butylcalix 6 arene-37,38,39,40,41,42-hexol, hexa-tert-butyl hexahydroxy calix 6 arene, calx-b 6, p-t-butylcalix 6 arene, tert-butylcalix 6 arene, p-tert-butylcalix-6-arene
PubChem CID 335356
ChEBI CHEBI:51251
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=CC(=CC(=C4O)CC5=CC(=CC(=C5O)CC6=C(C(=CC(=C6)C(C)(C)C)CC7=C(C(=CC(=C7)C(C)(C)C)C2)O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcalix[6]arene
Smeltepunkt 377°C to 381°C
Beilstein 2611918
Mængde 1 g
Formel vægt 973.4
Procent renhed 96%