Få mere at vide
4-tert-butylbenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11476957
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476957 100 g 100g
11466957 25 g 25g
11486957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14373.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196,67 g/mol
4-tert-butylbenzoylchlorid anvendes i syntesen af 9,9a-spirobifluoren-broforbundne bipolære systemer indeholdende 1,3,4-oxadiazol-konjugeret oligoaryl- og triaryllamindele. Det anvendes også til fremstilling af 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butylbenzoylchlorid anvendes til syntese af 9,9′ -spirobifluoren-brokoblede bipolære systemer indeholdende 1,3,4-oxadiazol-konjugeret oligoaryl- og triaryllamindele. Det anvendes også til fremstilling af 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1710-98-1
Molekylær formel C11H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 196.67
MDL nummer MFCD00000695
InChI nøgle WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC navn 4-tert-butylbenzoylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Tæthed 1.08
Kogepunkt 125 °C til 126 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.5351
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 775793
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 196.68
Procent renhed 98%