Learn More
4-tert-Butylbenzoyl chloride, 98%
Product Code. 11466957
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11466957 25 g 25g
11476957 100 g 100g
11486957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11466957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14373.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-tert-butylbenzoylchlorid anvendes i syntesen af 9,9a-spirobifluoren-broforbundne bipolære systemer indeholdende 1,3,4-oxadiazol-konjugeret oligoaryl- og triaryllamindele. Det anvendes også til fremstilling af 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-tert-butylbenzoylchlorid anvendes til syntese af 9,9′ -spirobifluoren-brokoblede bipolære systemer indeholdende 1,3,4-oxadiazol-konjugeret oligoaryl- og triaryllamindele. Det anvendes også til fremstilling af 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1710-98-1
Molekylær formel C11H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 196.67
MDL nummer MFCD00000695
InChI nøgle WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC navn 4-tert-butylbenzoylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Tæthed 1.08
Kogepunkt 125°C to 126°C (10 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.5351
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 775793
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 196.68
Procent renhed 98%