Få mere at vide
4-tert-butylbenzoisk syre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 98-73-7 |
| Molekylær formel | C11H14O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-tert-butylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0994 |