Få mere at vide
4-tert-butylbenzoisk syre, TRC
Artikelnummer. 30339590
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30339590 25 g
1 options
Artikelnummer. 30339590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69323525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Molekylær formel C11H14O2
Mængde 25 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-tert-butylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.0994