Få mere at vide
4-tert-butylbenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11440743
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440743 100 g 100g
11430743 25 g 25g
11450743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13224.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192,262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43100-38-5
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
MDL nummer MFCD00014763
InChI nøgle XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
PubChem CID 123513
IUPAC navn 4-tert-butylbenzohydrazid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzhydrazide
Smeltepunkt 127 °C til 131 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1104663
Formel vægt 192.26
Procent renhed ≥98%