Få mere at vide
4-tert-butylbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10762885 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762885 50 g Glasflaske 50g
10743341 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762885 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303470500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15084-51-2
Molekylær formel C10H13ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 232.73
MDL nummer MFCD00007449
InChI nøgle YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC navn 4-tert-butylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79 °C til 83 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4SO2Cl
Mængde 50 g
Formel vægt 232.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver