Få mere at vide
4-tert-butylbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11459707
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459707 50 g 50g
11449707 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22174.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232,722 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15084-51-2
Molekylær formel C10H13ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 232.722
MDL nummer MFCD00007449
InChI nøgle YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC navn 4-tert-butylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 80 °C til 83 °C
Lugt Irriterende
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1104346
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 232.73
Procent renhed 98%