Få mere at vide
4-tert-butylbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30340369
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30340369 100 g
1 options
Artikelnummer. 30340369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690735100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Molekylær formel C10 H15 N O2 S
Mængde 100 g
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-tert-butylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 213.3
Formel vægt 213.0823