Få mere at vide
4-tert-Butylbenzamide, 98%
Artikelnummer. 11458326
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458326 50 g 50g
11448326 10 g 10g
11468326 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15380.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56108-12-4 | C11H15NO
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56108-12-4
Molekylær formel C11H15NO
MDL nummer MFCD00017139
Synonym 4-tert-butyl benzamide, benzamide, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl benzamide, 4-tert-butyl benzenecarboxamide, unii-5e7907z6bm, 4-1,1-dimethylethyl benzamide, p-t-butylbenzamide, 4-t-butylbenzamide, acmc-20amap, butylbenzenecarboxamide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylbenzamide
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Mængde 50 g
Beilstein 2086692
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98%