missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Butylaminoethyl-2-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| CAS | 132183-64-3 |
| Molekylær formel | C13 H21 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3 |
| SMIL | Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)ethyl]-2-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.31 |
| Formel vægt | 207.1623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?