Få mere at vide
4-(tert-butyl)piperidinhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611835 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10520323 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682665 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01152CB
Kemiske identifikatorer
CAS 69682-13-9
Molekylær formel C9H20ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.716
MDL nummer MFCD05865119
InChI nøgle RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
PubChem CID 2794676
IUPAC navn 4-tert-butylpiperidin;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.72
Procent renhed 90%