Få mere at vide
4-tert-Butyl-N-[6-chlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzensulfonamid, Mikromol™
Beskrivelse
4-tert-Butyl-N-[6-chlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzensulfonamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 150727-06-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C25 H24 Cl N5 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Bosentan Related Compound A, Bosentan Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24ClN5O4S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)31-22-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)21(26)29-24(30-22)23-27-14-7-15-28-23/h5-15H,1-4H3,(H,29,30,31) |
| SMIL | COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4 |
| IUPAC navn | 4-tert-butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]benzensulfonamid |
| Vis mere |