Få mere at vide
4-tert-Butyl-N-[6-chlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3369.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-tert-Butyl-N-[6-chlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
CAS 150727-06-3
Analyt- eller komponentnavne 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H24 Cl N5 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Bosentan Related Compound A, Bosentan Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C25H24ClN5O4S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)31-22-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)21(26)29-24(30-22)23-27-14-7-15-28-23/h5-15H,1-4H3,(H,29,30,31)
SMIL COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4
IUPAC navn 4-tert-butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 526.01
Mængde 25 mg
Formel vægt 525,1238 g/mol