Få mere at vide
4-(tert-butyl)benzensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462831
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462831 4 x 25 mg
17933476 100 mg
17992996 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462831 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3369.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(tert-butyl)benzensulfonamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H15 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-tert-butylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 213.3
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 213,0823 g/mol