Få mere at vide
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine |
| CAS | 68176-57-8 |
| Molekylær formel | C10H16N2 |
| MDL nummer | MFCD00052695 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | NC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.25 |
| Procent renhed | 97% |