Få mere at vide
4-tert-butyl-2,6-dimethylphenylsvovltrifluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16627022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16627022 25 g
16607022 1 g
16617022 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16627022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464350250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 947725-04-4 | C12H17F3S | 250.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947725-04-4
Molekylær formel C12H17F3S
Molekylvægt (g/mol) 250.32
MDL nummer MFCD11858620
InChI nøgle VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-tert-butyl-1,3-dimethyl-2-(trifluor-λ4-sulfanyl)benzen
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Tekniske data
Alpha vektor BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFATTRIFLUORID
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Smeltepunkt 62 °C til 68 °C
Farve Rød til hvid
Kogepunkt 92 °C til 93 °C
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage glasflaske
Mængde 25 g
FN nummer 2923
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vandig opløsning, opløselig i hexan, acetonitril, dichlormethan
Formel vægt 250.32
Fysisk form Krystaller eller pulver