Få mere at vide
4-tert-butyl-2,6-dimethylphenylsvovltrifluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16607022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16607022 1 g
16617022 5 g
16627022 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16607022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464350010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947725-04-4
Molekylær formel C12H17F3S
Molekylvægt (g/mol) 250.32
MDL nummer MFCD11858620
InChI nøgle VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-tert-butyl-1,3-dimethyl-2-(trifluor-λ4-sulfanyl)benzen
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Tekniske data
Alpha vektor BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFURTRIFLUORIDE
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Smeltepunkt 62°C to 68°C
Farve Rød til hvid
Kogepunkt 92°C to 93°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 1 g
FN nummer 2923
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation insoluble aq. soln., soluble in hexane, acetonitrile, dichloromethane
Formel vægt 250.32
Fysisk form Krystaller eller pulver