Få mere at vide
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 236.1412 |