missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxyphenylacetamide(Oxymetazoline Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide |
| CAS | 55699-13-3 |
| Molekylær formel | C14 H21 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16) |
| SMIL | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)N)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vægt | 235.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?